Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH313CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
43.07
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352119
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
gas
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor density
1.48 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
15.4 atm ( 37.7 °C)
isotopic purity
99 atom % 13C
form
gas
autoignition temp.
860 °F
bp
−47.7 °C (lit.)
mp
−185 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[H][13C](C)=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3/i3+1
InChI key
QQONPFPTGQHPMA-LBPDFUHNSA-N
Packaging
Sure/Pac™ cylinder with brass 1/4" male NPT valve
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Other Notes
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Legal Information
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklasse
2A - Gases
wgk
nwg
flash_point_f
-162.4 °F - closed cup
flash_point_c
-108 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
37020-81-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?