Merck
485306
Sigma-Aldrich
Ammonium-14N2 Sulfat -Lösung
40 wt. % in H2O, 99.99 atom % 14N
About This Item
Lineare Formel:
(14NH4)2SO4/H2O soln.
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352314
PubChem Substanz-ID:
Beschreibung
15N-depleted
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99.99 atom % 14N
Form
solid
Konzentration
40 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.396
Dichte
1.23 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
[14NH3].[14NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+0;
InChIKey
BFNBIHQBYMNNAN-ONPSQTMSSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Simon Gareth Broadley et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 68(Pt 11), 1450-1459 (2012-10-24)
MshB, a zinc-based deacetylase, catalyses a step in the mycothiol biosynthetic pathway that involves the deacetylation of 1-O-(2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-myo-inositol (GlcNAc-Ins), via cleavage of an amide bond, to 1-O-(2-amino-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-myo-inositol (GlcN-Ins) and acetate. In this study, MshB was expressed, purified and crystallized. A
James F Hunter et al.
Environmental science & technology, 48(17), 10227-10234 (2014-08-06)
A large number of organic species emitted into the atmosphere contain cycloalkyl groups. While cyclic species are believed to be important secondary organic aerosol (SOA) precursors, the specific role of cyclic moieties (particularly for species with multiple or fused rings)
Kazunori Sugiura et al.
Biochemical and biophysical research communications, 457(3), 242-248 (2015-01-17)
Intracellular redox state is a critical factor for fundamental cellular functions, including regulation of the activities of various metabolic enzymes as well as ROS production and elimination. Genetically-encoded fluorescent redox sensors, such as roGFP (Hanson, G. T., et al. (2004))
Adam Kawałek et al.
Aging, 5(1), 67-83 (2013-02-22)
We studied the role of peroxisomal catalase in chronological aging of the yeastHansenula polymorpha in relation to various growth substrates. Catalase-deficient (cat) cells showed a similar chronological life span (CLS) relative to the wild-type control upon growth on carbon and
Xiangyao Liu et al.
Carbohydrate polymers, 92(1), 659-661 (2012-12-12)
Cellulose fibers were engineered by in situ oxidative polymerization of aniline using ammonium persulfate as oxidant/initiator. The polyaniline/cellulose fiber composite was used for the treatment of Cr(VI)-contaminated water, and its effect was evaluated. Under the conditions studied, the composite exhibited