484660
4-Cyanphenylisothiocyanat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
119-123 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S=C=Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4N2S/c9-5-7-1-3-8(4-2-7)10-6-11/h1-4H
InChIKey
DZFKAXLNKZXNHD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges