Fortfahren mit
484334
(1R,2R)-(−)-N-p-Tosyl-1,2-diphenylethylendiamin
98%
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
€ 92,25
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H4SO2NHCH(C6H5)CH(C6H5)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.48
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
98%
€ 92,25
Listenpreis€ 123,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]20/D −35°, c = 1 in chloroform
manufacturer/tradename
ECACC
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
128-131 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
greener alternative category
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H]([C@H](N)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22N2O2S/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17/h2-15,20-21,23H,22H2,1H3/t20-,21-/m1/s1
InChI key
UOPFIWYXBIHPIP-NHCUHLMSSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.s
Application
Chiral diamine ligand for cooperative metal-Bronsted acid catalyzed greener reductive amination using hydrogen gas.
Metal-Brønsted Acid Cooperative Catalysis for Asymmetric Reductive Amination
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
343706656577225487
description
98%
description
≥95%, powder
description
97%
description
99%
assay
98%
assay
≥95%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
128-131 °C (lit.)
mp
247.0-250.0 °C (dec.) (lit.)
mp
182-186 °C
mp
194 °C (dec.) (lit.)
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
optical activity
[α]20/D −35°, c = 1 in chloroform
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
functional group
amine, phenyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)