Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 200,00 € 150,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
€ 150,00
Listenpreis€ 200,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
mp
168-170 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C=C(NC(=C1)c2ccccn2)c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3O/c19-11-9-14(12-5-1-3-7-16-12)18-15(10-11)13-6-2-4-8-17-13/h1-10H,(H,18,19)
InChI key
HRORSVNZQWCZTD-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Bis(2-pyridyl)-4(1H)-pyridone can be used a heterocyclic building block to prepare 4′-substituted terpyridines by reacting with ω-substituted primary alcohols or nucleosides via Mitsunobu reaction. It is also used to prepare cyclotriphosphazene ligands with pendant terpyridine moieties.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 168-170 °C (lit.) | mp 191-193 °C (lit.) | mp 124-125 °C (lit.) | mp 94-98 °C (lit.) |
128143-88-4 2,6-Bis(2-pyridyl)-4(1H)-pyridone | - | - | - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?