Merck
483249
Sigma-Aldrich
Antimon(V)-oxid
85%
Synonym(e):
Antimonpentoxid
About This Item
Lineare Formel:
Sb2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.52
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
85%
mp (Schmelzpunkt)
380 °C (dec.) (lit.)
Dichte
3.78 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
InChI
1S/5O.2Sb
InChIKey
LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)