Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 84,60 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 517,00 |
Über diesen Artikel
form
crystals and lumps
Quality Segment
composition
Degree of hydration, ~1
concentration
≤15.4% (% OH, titration by HCl)
impurities
≤15% Rb2CO3
SMILES string
O.[OH-].[Rb+]
InChI
1S/2H2O.Rb/h2*1H2;/q;;+1/p-1
InChI key
CHAWVFWLJTUJNI-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 50 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis | description 95% | description - |
| form crystals and lumps | form liquid | form crystals and lumps | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| impurities ≤15% Rb2CO3 | impurities ≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities SrCO3, trace | impurities - |
| composition Degree of hydration, ~1 | composition - | composition - | composition - |
| concentration ≤15.4% (% OH, titration by HCl) | concentration 50 wt. % in H2O | concentration - | concentration 14.5-21.7% Cr (by Na2S2O3, titration) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?