255998
Antimon(V)-oxid
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Antimonpentoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: antimony
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
380 °C (dec.) (lit.)
Dichte
3.78 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
InChI
1S/5O.2Sb
InChIKey
LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?