Merck
483141
Sigma-Aldrich
Benzyldimethylsilan
99%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2SiH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.502 (lit.)
bp
69-71 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[SiH](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H14Si/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3
InChIKey
USQQZWZBVGCDBX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)