Merck
482064
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxan), hydridterminiert
average Mn ~17,500
Synonym(e):
Hydrogen-terminated di-Me silicones
Größe auswählen
100 ML
€ 237,00
€ 237,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 237,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 237,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Mol-Gew.
average Mn ~17,500
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.406
Viskosität
~500 cSt(lit.)
bp
230 °C (lit.)
Dichte
0.971 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[Si](C)=O
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
InChIKey
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.