Merck
480568
Sigma-Aldrich
Diphenyl(silan-d2)
97 atom % D
Synonym(e):
Dideuterodiphenylsilane
Größe auswählen
1 G
€ 353,00
€ 353,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 353,00
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2SiD2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 353,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
97 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.579 (lit.)
bp
95-97 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H][Si]([2H])(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12Si/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,13H2/i13D2
InChIKey
VDCSGNNYCFPWFK-KLTYLHELSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)