Merck
480223
Sigma-Aldrich
Poly-(vinylalkohol-co-vinylacetat-co-itaconsäure)
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH(OH)]x[CH2CH(O2CCH3)]y[CH2C(CO2H)(CH2CO2H)]Z
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
mp (Schmelzpunkt)
186-200 °C (lit.)
Übergangstemp.
Tg 79.9 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)