Merck
182567
Sigma-Aldrich
Poly(vinylbutyral-co-vinylalkohol-co-vinylacetat)
average Mw 50,000-80,000 by GPC, powder
Synonym(e):
Poly(vinyl butyral-vinyl alcohol-vinyl acetate)
Größe auswählen
250 G
€ 120,00
500 G
€ 193,00
€ 120,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
€ 120,00
500 G
€ 193,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 120,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Mol-Gew.
average Mw 50,000-80,000 by GPC
Zusammensetzung
vinyl butyral, 80 wt. %
Brechungsindex
n20/D 1.485
Übergangstemp.
Tg 62-72 °C
Dichte
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H14O2.C4H6O2.C2H4O/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3;1-3-6-4(2)5;1-2-3/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3;3H,1H2,2H3;2-3H,1H2
InChIKey
RNNFCYZWIQZWQV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate) (PVBA) can be usedas a protective coating for copper corrosion in a saline environment.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Danial Harandi et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-07)
The ability of poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate) (PVBVA) to consolidate Fir wood was studied in terms of the surface and mechanical properties' changes. Two variables were considered to treat the wood: (i) the concentration (5 and 10 wt.%) of PVBVA