Merck
479845
Sigma-Aldrich
2-Chlor-4-fluor-5-sulfamoylbenzoesäure
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5ClFNO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
245-248 °C (lit.)
SMILES String
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H5ClFNO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14)
InChIKey
DDGOQDDPEWYVRD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Chloro-4-fluoro-5-sulfamoylbenzoic acid, also known as 5-(aminosulfonyl)-2-chloro-4-fluorobenzoic acid, is an aryl fluorinated building block employed in organic synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)