Merck
479497
Sigma-Aldrich
4,4′-(Phenylphosphiniden)bis(benzolsulfonsäure) Dikaliumsalz Hydrat
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5P(C6H4SO3K)2·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
498.59 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp (Schmelzpunkt)
370 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
O.[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H15O6PS2.2K.H2O/c19-26(20,21)17-10-6-15(7-11-17)25(14-4-2-1-3-5-14)16-8-12-18(13-9-16)27(22,23)24;;;/h1-13H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
PRAGZPSLQQRHKD-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)