Merck
479446
Sigma-Aldrich
Bis-(ethylcyclopentadienyl)-magnesium
97%
About This Item
Lineare Formel:
Mg(C5H4C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
97%
Dichte
1.912 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mg].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available