Merck
478997
Sigma-Aldrich
3-Methoxycarbonylphenylisocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
OCNC6H4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
35-38 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO3/c1-13-9(12)7-3-2-4-8(5-7)10-6-11/h2-5H,1H3
InChIKey
WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methyl 3-isocyanatobenzoate, also known as 3-(methoxycarbonyl)phenyl isocyanate, is an aryl isocyanate.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)