Merck
478873
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chlormandelsäure
99%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.59
Beilstein:
2693370
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]23/D −126°, c = 3 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
119-121 °C (lit.)
SMILES String
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChIKey
RWOLDZZTBNYTMS-SSDOTTSWSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)