Wichtige Dokumente
478415
3,4-Difluorphenylisocyanat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.498 (lit.)
bp
164 °C (lit.)
Dichte
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1F)N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-6-2-1-5(10-4-11)3-7(6)9/h1-3H
InChIKey
YBWJVFMNWMLZEN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Active Nonsteroidal Androgen Receptor Antagonists.