Merck
47817
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(2-Me)-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-2-methyl-L-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.45
Beilstein:
9157614
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥97.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccccc1C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C25H23NO4/c1-16-8-2-3-9-17(16)14-23(24(27)28)26-25(29)30-15-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h2-13,22-23H,14-15H2,1H3,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m0/s1
InChIKey
GYFMRMRGTNDDAT-QHCPKHFHSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)