Wichtige Dokumente
477818
2-(4-Bromphenoxy)tetrahydro-2H-pyran
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
56-58 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ether
SMILES String
Brc1ccc(OC2CCCCO2)cc1
InChI
1S/C11H13BrO2/c12-9-4-6-10(7-5-9)14-11-3-1-2-8-13-11/h4-7,11H,1-3,8H2
InChIKey
MXDQGXMBJCGRCB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?