Merck
477281
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxy-9-decen
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]25/D +13°, neat
bp
39.5-40.5 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=CCCCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11-10/h2,10H,1,3-9H2/t10-/m1/s1
InChIKey
FCZHJHKCOZGQJZ-SNVBAGLBSA-N
Allgemeine Beschreibung
(R)-1,2-Epoxy-9-decene is a chiral epoxide used to prepare 4-substituted oxetane-2-ones.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
An effective protocol for the synthesis enantiomerically pure 4-substituted oxetane-2-ones
Balakier T, et al.
Tetrahedron, 69(24), 4990-4993 (2013)