Merck
47305
Sigma-Aldrich
3-(Fmoc-Amino)-1-propanol
≥98.0%
Synonym(e):
9-Fluorenylmethyl-N-(3-hydroxypropyl)-carbamat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.35
Beilstein:
6814792
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
Fmoc
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C18H19NO3/c20-11-5-10-19-18(21)22-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17,20H,5,10-12H2,(H,19,21)
InChIKey
GNXZNUJDAMSJFZ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Building block for the synthesis of oxa-analogues and homologues of naturally occuring polyamines
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P.K.T. Lin et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3605-3605 (1994)
Synthesis, 859-859 (1998)