Fortfahren mit
159239
2-Brom-anisol
97%
Synonym(e):
1-Brom-2-methoxy-benzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H4OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-425-8
Beilstein/REAXYS Number:
1859996
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
density
1.502 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
COc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
InChI key
HTDQSWDEWGSAMN-UHFFFAOYSA-N
General description
Diffusion coefficients of 2-bromoanisole at infinite dilution in supercritical carbon dioxide has been evaluated by Taylor-Aris chromatographic technique.
Application
2-Bromoanisole was used in the synthesis of unsymmetrically substituted biphenyl compounds. It was also used in the preparation of the family of exo-[n.m.n.m]metacyclophanes (n,m > or = 3).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B5649833630675830
description
97%
description
≥98%
description
purum, ≥98.0% (GC)
description
97%
assay
97%
assay
≥98%
assay
≥98.0% (GC)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.502 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.477 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.043 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
bp
223 °C (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
bp
158-160 °C/10 mmHg (lit.)
bp
-
mp
2 °C (lit.)
mp
-
mp
1.5-3.5 °C (lit.)
mp
34-38 °C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)