Fortfahren mit
470163
3-(Chlormethyl)pentan
95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)2CHCH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
€ 124,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
126-128 °C/753 mmHg (lit.)
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, chloro
SMILES string
CCC(CC)CCl
InChI
1S/C6H13Cl/c1-3-6(4-2)5-7/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI key
PQHNRODYYLFLRE-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
178004238465339725
description
95%
description
98%
description
99%
description
1.0 M in tert-butyl methyl ether, anhydrous
assay
95%
assay
98%
assay
99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
126-128 °C/753 mmHg (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
refractive index
-
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.765 g/mL at 25 °C
functional group
alkyl halide
functional group
alkyl halide, chloro
functional group
chloro, alkyl halide
functional group
alkyl halide, chloro
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
66.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
19 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)