Merck
469904
Sigma-Aldrich
Tri(propylenglycol)propylether, Isomermischung
97%
Synonym(e):
Tripropylene glycol n -propyl ether, Tripropylene glycol monopropyl ether
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2O(C3H6O)2C3H6OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
Oberflächenspannung
29.8 dyn/cm, 25 °C
Viskosität
6.3 cP(25 °C)(lit.)
bp
261 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
Dichte
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCOCC(C)OCC(C)OCC(C)O
InChI
1S/C12H26O4/c1-5-6-14-8-11(3)16-9-12(4)15-7-10(2)13/h10-13H,5-9H2,1-4H3
InChIKey
JKEHLQXXZMANPK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Cosolvent in water-based coatings and cleaners.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter