469505
(R)-2-(Boc-amino)-1-propanol
98%, optical purity ee: 98% (GLC)
Synonym(e):
(R)-(+)-2-(tert.-Butoxycarbonylamino)-1-propanol, N-Boc-D-alaninol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +11°, c = 1 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
58-61 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H17NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h6,10H,5H2,1-4H3,(H,9,11)/t6-/m1/s1
InChIKey
PDAFIZPRSXHMCO-ZCFIWIBFSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable