Wichtige Dokumente
468649
N,N-Diethylanilin
98%
Synonym(e):
DEA
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.2 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 49.7 °C)
Assay
98%
Selbstzündungstemp.
1166 °F
Brechungsindex
n20/D 1.542 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−38 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohols: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
Dichte
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?