Merck
468266
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglycol)-2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenylethermethacrylat -Lösung
average Mn ~1,600, 60 wt. % in methacrylic acid/water
About This Item
Lineare Formel:
H2C=C(CH3)CO2(CH2CH2O)nC6H2[CH(CH3)C6H5)]3
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Mol-Gew.
average Mn ~1,600
Enthält
150-250 ppm MEHQ as stabilizer
20% water
Konzentration
60 wt. % in methacrylic acid/water
Brechungsindex
n20/D 1.462
Viskosität
150-175 cP(lit.)
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCO.CC(=C)C(O)=O.CC(c1ccccc1)c2cc(C(C)c3ccccc3)c(O)c(c2)C(C)c4ccccc4
Anwendung
Copolymerizable surfactant and associative thickener in latex polymers.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F
Flammpunkt (°C)
113 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)