Fortfahren mit
181560
Poly(butylmethacrylat-co-isobutylmethacrylat)
average Mw ~354,000 by GPC, powder
Synonym(e):
Butyl methacrylate-isobutyl methacrylate copolymer, Poly(n -butyl methacrylate-isobutyl methacrylate)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
description
50 mol % butyl methacrylate
form
powder
mol wt
average Mw ~354,000 by GPC
inherent viscosity
0.54 dL/g(lit.)
transition temp
Tg 35 °C
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)C(C)=C.CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/2C8H14O2/c1-6(2)4-5-7(3)8(9)10;1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,9,10);2,4-6H2,1,3H3/p-1/b7-5+;
InChI key
JVASPBMDPCASNP-GZOLSCHFSA-M
Application
Poly(butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate) may be used to prepare copolymer blends.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)