Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 70,50 € 52,87 |
Über diesen Artikel
€ 52,87
Listenpreis€ 70,50Sparen Sie 25%mol wt
average Mn ~1,500
Quality Segment
contains
1000 ppm MEHQ as stabilizer, 25% water
concentration
50 wt. % in methacrylic acid/water
refractive index
n20/D 1.431
pH
3-4
viscosity
300 cP(25 °C)(lit.)
bp
95 °C
density
1.06 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCO.CC(=C)C(O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C22H46O.C4H6O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23;1-3(2)4(5)6;3-1-2-4/h23H,2-22H2,1H3;1H2,2H3,(H,5,6);3-4H,1-2H2
InChI key
SLMSBRFCXXTPGD-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn ~1,500, 50 wt. % in methacrylic acid/water, contains 1000 ppm MEHQ as stabilizer, 25% water | description average Mn 2,000, 50 wt. % in H2O | description average Mn 500, contains 900 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor | description average Mn 500, contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 200 ppm BHT as inhibitor |
| concentration 50 wt. % in methacrylic acid/water | concentration 50 wt. % in H2O | concentration - | concentration - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| density 1.06 g/mL at 25 °C | density 1.079 g/mL at 25 °C | density 1.101 g/mL at 25 °C | density 1.08 g/mL at 25 °C |
| contains 25% water, 1000 ppm MEHQ as stabilizer | contains - | contains 900 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor | contains 200 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor |
| mol wt average Mn ~1,500 | mol wt average Mn 2,000 | mol wt average Mn 500 | mol wt average Mn 500 |
| viscosity 300 cP(25 °C)(lit.) | viscosity - | viscosity - | viscosity - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F
Flammpunkt (°C)
113 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
150-76-5 + 79-41-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?