Wichtige Dokumente
463744
Vanadium(III)-oxid
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Divanadium trioxide, Vanadic oxide, Vanadium sesquioxide, Vanadium trioxide
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder and chunks
Zusammensetzung
V2O3
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: vanadium
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
1970 °C (lit.)
Dichte
4.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O=[V]O[V]=O
InChI
1S/3O.2V
InChIKey
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- anode material for the fabrication of lithium-ion batteries[1]
- fabrication of vanadium redox flow batteries[2]
- preparation of vanadium nitride (VN) for potential usage in hydrodenitrogenation (HDN), and hydrodeoxygenation (HDO)[3]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.