236454
Methyl-2-aminobenzoat
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Methyl-anthranilat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
986 °F
Brechungsindex
n20/D 1.582 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
Dichte
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
InChIKey
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
262.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
128 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter