Merck
463396
Sigma-Aldrich
Methyl-(S)-(+)-2-pyrrolidon-5-carboxylat
97%
Synonym(e):
Methyl-L-pyroglutamat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +10.5°, c = 1 in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.486 (lit.)
bp
90 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(8)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChIKey
HQGPKMSGXAUKHT-BYPYZUCNSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter