Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 57,90 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4840 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
density
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, fluoro
SMILES string
COC(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3
InChI key
YQUHULOBTDYMAG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.4840 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.476 (lit.) |
| density 1.384 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 1.281 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 128-129 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 203-204 °C (lit.) |
| functional group ester, fluoro | functional group fluoro, ester | functional group - | functional group ester, fluoro |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?