Fortfahren mit
463221
Glykolsäureethoxylatlaurylether
average Mn ~360
Synonym(e):
Laureth-4 carbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)11-13(OCH2CH2)nOCH2CO2H
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
€ 54,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
average Mn ~360
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.45
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO.OCC(O)=O.CCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O.C13H28O.C12H26O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h15H,2-14H2,1H3;14H,2-13H2,1H3;13H,2-12H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI key
KQSLVJFTAGAPJL-UHFFFAOYSA-N
Application
Surfactant.
Stabilizer for microemulsions.
Features and Benefits
Not sensitive to hard water.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
46328047190I17508
description
average Mn ~360
description
average Mn ~700
description
≥99.0% (TLC)
description
99%
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.45
refractive index
n20/D 1.461
refractive index
-
refractive index
-
mol wt
average Mn ~360
mol wt
average Mn ~700
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glykolsäureethoxylatlaurylether
Gefahrencodes
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)