177229
4H-Pyran-4-on
≥98%
Synonym(e):
γ-Pyron
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
Form
solid
bp
210-215 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
32-34 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C=COC=C1
InChI
1S/C5H4O2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H
InChIKey
CVQUWLDCFXOXEN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable