Merck
462667
Sigma-Aldrich
Blei(II)-methansulfonat -Lösung
50 wt. % in H2O
Synonym(e):
Plumbous methanesulfonate
Größe auswählen
1 L
€ 134,00
€ 134,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 134,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3SO3)2Pb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 134,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Eignung der Reaktion
core: lead
reagent type: catalyst
Qualitätsniveau
Konzentration
50 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.423
Dichte
1.7 g/mL at 25 °C
SMILES String
[PbH2++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2CH4O3S.Pb/c2*1-5(2,3)4;/h2*1H3,(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
InChIKey
LLABTCPIBSAMGS-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Contains methanesulfonic acid
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)