Fortfahren mit
A0554
4-Acetamido-4′-Isothiocyanato-2,2′-Stilbenedisulfonsäure Dinatriumsalz
powder, ≥80%
Synonym(e):
SITS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 249,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 826,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12N2Na2O7S3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
498.46 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
256-919-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9177451
€ 249,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Acetamido-4′-Isothiocyanato-2,2′-Stilbenedisulfonsäure Dinatriumsalz, ≥80%
Quality Segment
assay
≥80%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc(\C=C\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)N=C=S)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H14N2O7S3.2Na/c1-11(20)19-15-7-5-13(17(9-15)29(24,25)26)3-2-12-4-6-14(18-10-27)8-16(12)28(21,22)23;;/h2-9H,1H3,(H,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b3-2+;;
InChI key
NPAWAMRXPHRVQY-WTVBWJGASA-L
Application
Fluorescent marker for membranes; inhibits anion permeability of membranes. Also inactivates Na,K-ATPase, by covalent modification of a specific Lys residue.[1]
Other Notes
Predominantly trans-isomer
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D8284SML1229693014
assay
≥80%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)