Merck
461865
Sigma-Aldrich
(R,R)-Ethylen-bis-[(2-methoxyphenyl)-phenylphosphin]
≥95%
Synonym(e):
(R,R)-DIPAMP, (R,R)-1,2-Bis-[(2-methoxyphenyl)-(phenylphosphino)]-ethan, (R,R)-1,2-Ethan-diyl-bis-[(2-methoxyphenyl)-phenylphosphin], [(1R,2R)-(−)-Bis-[(2-methoxyphenyl)-phenylphosphin]-ethan
About This Item
Lineare Formel:
[CH3OC6H4P(C6H5)CH2-]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
458.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95%
Optische Aktivität
[α]20/D -88°, c = 1% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
102-106 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3OC)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28O2P2/c1-29-25-17-9-11-19-27(25)31(23-13-5-3-6-14-23)21-22-32(24-15-7-4-8-16-24)28-20-12-10-18-26(28)30-2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t31-,32-/m1/s1
InChIKey
QKZWXPLBVCKXNQ-ROJLCIKYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)