Merck
461024
Sigma-Aldrich
Lanthan(III)-oxalat Hydrat
99.99% trace metals basis
Größe auswählen
25 G
€ 69,60
€ 69,60
Voraussichtliches Versanddatum13. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 69,60
About This Item
Lineare Formel:
La2(C2O4)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
541.87 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 69,60
Voraussichtliches Versanddatum13. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lanthanum
SMILES String
O.O=C1O[La](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[La]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2La.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChIKey
KHZAMZAEBBFMFS-UHFFFAOYSA-H
Anwendung
Reagent in a new preparation of single crystal niobium phosphide via a La-Nb-P-O complex intermediate.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J. Xu et al.
Inorganic chemistry, 35(4), 845-849 (1996-02-14)
Large single crystals of NbP have been prepared. A single-crystal X-ray diffraction study shows that it crystallizes in tetragonal symmetry with space group I4(1)md (No. 109) and lattice parameters a = 3.3324(2) Å, c = 11.3705(7) Å, and Z =