Fortfahren mit
46093
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
EMIMPF6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11F6N2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
mp
58-62 °C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.F6P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-7(2,3,4,5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
DPDAKOVGQUGTHH-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate is a task-specific ionic liquid (TSIL) with low melting point.
Other Notes
Air and water stable immonium salt that is an ionic liquid at moderately elevated temperature, useful in molten salt technique
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9007791812243961
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥99%, <500 ppm H2O
description
for catalysis, ≥98.5% (T)
description
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98.5% (T)
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
crystals
form
-
form
crystals
mp
58-62 °C
mp
58-62 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)