Merck
460060
Sigma-Aldrich
Polyisopren-Pfropf-maleinsäureanhydrid
average Mw ~25,000
Synonym(e):
Maleinsäureanhydrid-Copolymer, Maleinsäureanhydrid-Polymer
Größe auswählen
250 ML
€ 75,00
€ 75,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
€ 75,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 75,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Mol-Gew.
average Mw ~25,000
Brechungsindex
n20/D 1.52 (lit.)
Viskosität
10-50 cP, 20 wt. % in toluene(30 °C, Brookfield)(lit.)
Dichte
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O1C(=O)C(CC1=O)\C=C\C(=C)C.CC(=C)C=C
InChIKey
WRJJKMSOBIKPNE-BJILWQEISA-N
Anwendung
Co-curable plasticizer. Adhesive additive.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the Maleic anhydride content in Polyisoprene-graft-maleic anhydride ??
    1 answer
    1. This product is not tested for maleic anhydride content on a lot by lot basis. The estimated amount is approximately 1.5 wt.%.