Merck
433640
Sigma-Aldrich
Poly(ethylen-co-methylacrylat-co-glycidylmethacrylat)
pellets
Synonym(e):
Ethylene-methyl acrylate-glycidyl methacrylate copolymer, Glycidyl methacrylate-ethylene-methyl acrylate copolymer
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
pellets
Qualitätsniveau
Schmelzindex
6 g/10 min (190 °C/2.16kg)
Zusammensetzung
glycidyl methacrylate, 8 wt. %
methyl acrylate, 25 wt. %
Härte
70 (Shore A, ASTM D 2240)
mp (Schmelzpunkt)
39 °C (lit.)
Übergangstemp.
softening point <40 °C (Vicat, 1kg load, ASTM D 1525)
Dichte
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O1C(C1)COC(=O)C(=C)C.O(C)C(=O)C=C.C=C
InChI
1S/C7H10O3.C4H6O2.C2H4/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6;1-3-4(5)6-2;1-2/h6H,1,3-4H2,2H3;3H,1H2,2H3;1-2H2
InChIKey
CNJPFZOQZWIGIB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Cross-linkable coatings and adhesion promoter.
Pendant glycidyl functionality available for grafting or cross-linking.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the molecular weight of Poly(ethylene-co-methyl acrylate-co-glycidyl methacrylate)?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is not determined.