Merck
459933
Sigma-Aldrich
Z-D-Phenylalaninol
97%
Synonym(e):
(R)-(+)-2-(Carbobenzyloxyamino)-3-phenyl-1-propanol, (R)-2-(Z-amino)-3-phenyl-1-propanol, N-(Carbobenzyloxy)-D-phenylalaninol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH(NHCO2CH2C6H5)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.34
Beilstein:
2221968
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D +30°, c = 1 in chloroform
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
92-95 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H19NO3/c19-12-16(11-14-7-3-1-4-8-14)18-17(20)21-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,19H,11-13H2,(H,18,20)/t16-/m1/s1
InChIKey
WPOFMMJJCPZPAO-MRXNPFEDSA-N
Anwendung
Employed in the synthesis of biochemically active compounds. For references, see Aldrichimica Acta .
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aldrichimica Acta, 28, 13-13 (1995)