Merck
459305
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg-OH
97%
Synonym(e):
Nα-Fmoc-L-arginin, Nα-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-arginin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.44
Beilstein:
4828015
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +8°, c = 1 in DMF
Verunreinigungen
<3% water
mp (Schmelzpunkt)
145-150 °C (lit.)
SMILES String
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H24N4O4/c22-20(23)24-11-5-10-18(19(26)27)25-21(28)29-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,25,28)(H,26,27)(H4,22,23,24)/t18-/m0/s1
InChIKey
DVBUCBXGDWWXNY-SFHVURJKSA-N
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1