Wichtige Dokumente
458023
Benzoesäure-isodecylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.49 (lit.)
bp
161 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C17H26O2/c1-15(2)11-7-4-3-5-10-14-19-17(18)16-12-8-6-9-13-16/h6,8-9,12-13,15H,3-5,7,10-11,14H2,1-2H3
InChIKey
HNDYULRADYGBDU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
345.2 - 352.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
174 - 178 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)