Fortfahren mit
457698
(R)-Tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborol -Lösung
1 M in toluene
Synonym(e):
α,α-Diphenyl-D-prolinolmethylboronsäure-cyclamidester, (R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborlidin, (R)-1-Methyl,3,3-diphenyl-tetrahydro-pyrrolo-(1,2-c)(1,3,2)-oxazaborol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 333,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20BNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
concentration
1 M in toluene
bp
111 °C
density
0.95 g/mL at 25 °C
functional group
phenyl
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]12CCCN1B(C)OC2(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H20BNO/c1-19-20-14-8-13-17(20)18(21-19,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
InChI key
VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
Application
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidinlösung [1 M in Toluol] kann als Katalysator in der asymmetrischen Boranreduktion von Perfluoralkylketonen eingesetzt werden.
Es kann auch für die Herstellung von folgendem verwendet werden:
  • (-)-Diospongin B
  • (1R)-2-Azido-1-(2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)ethanol
  • (S)-α-Deuteriobenzylalkohol
  • (3S,4R,5S)-1-(Trimethylsilyl)-4,5-epoxyhex-1-in-3-ol
Der CBS (Corey-Bakshi-Shibata) Oxazaborolidinkatalysator wird für die asymmetrische Reduktion von prochiralen Ketonen eingesetzt. Andere Anwendungen sind die enantioselektive Synthese von α-Hydroxysäuren, α-Aminosäuren, C2 symmetrischen Ferrocenydiolen und Propargylalkoholen.
Wird bei der Desymmetrierungsreduktion, die zu (S)-4-Hydroxycyclohexenon führt, verwendet.
Ausgezeichneter Katalysator für asymmetrische Reduktionen.
Physical form
Bei der Lagerung kann sich eine Ausfällung bilden, die jedoch die Produktqualität nicht beeinträchtigt. Erwärmen Sie das Produkt unter einer inerten Atmosphäre vorsichtig auf 80−90 °C, um Feststoffe erneut zu lösen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
674656649317540048
description
1 M in toluene
description
1 M in THF
description
-
description
99%
functional group
phenyl
functional group
phenyl
functional group
phenyl
functional group
ether
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
111 °C
bp
-
bp
-
bp
33-34 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C
density
0.942 g/mL at 25 °C
density
-
density
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
concentration
1 M in toluene
concentration
1 M in THF
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)