Wichtige Dokumente
452866
2-Fluor-m-xylol
97%
Synonym(e):
2-Fluor-1,3-dimethylbenzol
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
bp
147-148 °C (lit.)
Dichte
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(C)c1F
InChI
1S/C8H9F/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
InChIKey
JTAUTNBVFDTYTI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 50, 1075-1075 (1995)
Exploring Trifluoromethylation Reactions at Nickel: A Structural and Reactivity Study.
Dubinina GG, et al.
Organometallics, 27(15), 3933-3938 (2008)
Synthesis of an alkylthio-substituted dibenz [a, j] anthracene with improved solubility via the oxidative photocyclization of 1, 3-distyrylbenzene derivatives.
Toyoshima T, et al.
Tetrahedron, 69(7), 1904-1911 (2013)