Merck
451320
Sigma-Aldrich
Ytterbium(III)-bromid
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Ytterbium tribromide
About This Item
Lineare Formel:
YbBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.75
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
anhydrous
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: ytterbium
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Br[Yb](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Yb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
QNLXXQBCQYDKHD-UHFFFAOYSA-K
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)